Documentos Principais
32104
Supelco
(±)-Naproxen-(methoxy-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-2-[6-(Methoxy-d3)-2-naphthyl]propionic acid, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.901,00
R$ 1.901,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.901,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14D3H11O3
Número CAS:
Peso molecular:
233.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.901,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-BMSJAHLVSA-N
Descrição geral
(±)-Naproxen-(methoxy-d3) may be used as a reference standard for the determination of (±)-naproxen-(methoxy-d3) in aqueous samples using solid-phase extraction (SPE) followed by ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS).[1]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of pharmaceuticals in coastal systems using solid phase extraction (SPE) followed by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Maria Baena-Nogueras R, et al.
Current Analytical Chemistry, 12(3), 183-201 (2016)