Documentos Principais
34054
Supelco
Simazine-d10
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Bis(pentadeuteroethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.132,00
R$ 3.132,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.132,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H2D10ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
211.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.132,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
ODCWYMIRDDJXKW-MWUKXHIBSA-N
Descrição geral
Simazine-d10 is a deuterium-labeled analog of simazine, belonging to the triazine class of pesticides.[1]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Simazine-d10 may be used as an internal standard for the quantification of the analyte in:
  • marine sediments by pressurized liquid extraction combined with stir bar sorptive extraction and thermal desorption, followed by gas chromatography–triple quadrupole mass spectrometry (TD–GC–MS/MS QqQ)[2]
It may be used as an analytical reference standard for the estimation of analyte in:
  • surface water samples using online solid phase extraction, followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS)[1]
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Validation of a method for the analysis of 77 priority persistent organic pollutants in river water by stir bar sorptive extraction in compliance with the European Water Framework Directive.
Camino-Sanchez JF, et al.
Talanta, 89, 322-334 (2012)
Lara Sassine et al.
Environmental science and pollution research international, 24(8), 6878-6888 (2016-07-28)
At present, some triazine herbicides occurrence in European groundwater, 13 years after their use ban in the European Union, remains of great concern and raises the question of their persistence in groundwater systems due to several factors such as storage and
Risk assessment of pesticides detected in surface water of the Alqueva reservoir (Guadiana basin, southern of Portugal).
Palma P, et al.
The Science of the Total Environment, 488, 208-219 (2014)
Valerie Toteu Djomte et al.
Chemosphere, 241, 124972-124972 (2019-10-15)
Effects of chemical uptake onto polar organic chemical integrative samplers (POCIS) exposed to total suspended solid (TSS) sediment concentrations of 0 and 3600 ppm were investigated for 12 pesticides at constant concentration, temperature, and flow velocity. The effects of sediment exposure