Documentos Principais
32413
Supelco
Carbendazim-d3
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl-d3 2-benzimidazolecarbamate
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.732,00
R$ 1.732,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.732,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D3H6N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.732,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i1D3
chave InChI
TWFZGCMQGLPBSX-FIBGUPNXSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbofuran-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34019
Carbofuran-d3
Zineb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45707
Zineb
Thiamethoxam-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
38176
Thiamethoxam-d3
Atrazine-d5 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34053
Atrazine-d5
Metam-sodium hydrate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45570
Metam-sodium hydrate