32053
Bronopol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, BNPD, BNPK, Bronopol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
130-133 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Br)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
chave InChI
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)