31118
Pencycuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
chave InChI
OGYFATSSENRIKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In vegetables using a normal-phase high-performance liquid chromatographic method.
- In honeybees suspected of pesticide poisoning using acetonitrile-based extraction and gas chromatography–tandem quadrupole mass spectrometry.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?