31209
Tolclofos-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O-(2,6-Dichloro-4-methylphenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COP(=S)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl2O3PS/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)14-15(16,12-2)13-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
OBZIQQJJIKNWNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)