Documentos Principais
32753
Supelco
Cyhalofop-butyl
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Sinônimo(s):
Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 784,00
R$ 784,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 784,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
357.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 784,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
InChI
1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
chave InChI
TYIYMOAHACZAMQ-CQSZACIVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cyhalofop-butyl is a post-emergence, aryloxyphenoxypropionate[1] herbicide, which is used in controlling weeds in rice plantations.[2] Its mode of action involves the inhibition of acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) biosynthesis.[1]
Aplicação
Cyhalofop-butyl may be used as a reference standard in the determination of cyhalofop-butyl in rice samples using liquid chromatography coupled with diode array detector (LC-DAD).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
β-Cyfluthrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46003
β-Cyfluthrin
Glufosinate-ammonium PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45520
Glufosinate-ammonium
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control in water-seeded rice (Oryza sativa) with cyhalofop-butyl
Ntanos.AD, et al.
Weed Technology, 14(2), 383-388 (2000)
Basis of selectivity of cyhalofop-butyl in Oryza sativa L.
Ruiz-Santaella.PJ, et al.
Planta, 223(2), 191-199 (2006)
Comparison of extraction solvents and conditions for herbicide residues in milled rice with liquid chromatography-diode array detection analysis (LC-DAD)
Niell.S, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(2), 206-211 (2010)