Documentos Principais
54590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
471352
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor)[1] and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)].[2] It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
174 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Salicylaldehyde reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
S356
Salicylaldehyde
Syringaldehyde 98%
Sigma-Aldrich
S7602
Syringaldehyde
Vanilina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanilina
Resorcinol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
398047
Resorcinol
Biphenyl ≥99%
Sigma-Aldrich
W312908
Biphenyl
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Secondary amide-based linkers for solid phase organic synthesis.
Swayze EE.
Tetrahedron Letters, 38(49), 8465-8468 (1997)
Autotoxic antibiotic production by a marine Chromobacterium.
Andersen RJ, et al.
Marine biology, 27(4), 281-285 (1974)
New phenolic N-methylquinolinium single crystals for second-order nonlinear optics.
Kim JS, et al.
Opt. Mater., 45, 136-140 (2015)
Polymerization of pyrrole with 4-hydroxybenzaldehyde over Al-MCM-41 mesoporous aluminosilicate materials.
Chikh K, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(9), 6485-6496 (2015)
Preparation of a raspberry ketone precursor in the presence of rare earth oxide catalysts.
Hoelderich WF and Ritzerfeld V.
Applied Catalysis A: General, 504, 654-663 (2015)