Documentos Principais
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Sinônimo(s):
trans-1-Bromo-2-butene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
135.00
Beilstein:
1361394
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical
Ensaio
~85% (GC)
contém
silver wool as stabilizer
Impurezas
~15% 3-bromo-1-butene
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
p.e.
97-99 °C (lit.)
densidade
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)