Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
07-645
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Sp1
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP1(6667)
Descrição geral
SP1 é um fator de transcrição humano envolvido na expressão gênica no desenvolvimento inicial de um organismo. A proteína tem 785 aminoácidos de comprimento, com um peso molecular de 95 kDa. O fator de transcrição SP1 contém um motivo de proteína de dedo de zinco, pelo qual ele se liga diretamente ao DNA e aumenta a transcrição gênica. O Sp1 sempre foi descrito como um fator de transcrição ubíquo que é necessário para a expressão constitutiva e induzível de uma variedade de genes, como no ciclo celular ou no desenvolvimento de mamíferos.
Especificidade
Espera-se reatividade cruzada com ratos.
Reconhece Sp1, Mr 105 kDa e 95 kDa.
Imunogênio
Proteína Sp1 humana de comprimento total.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Imunoprecipitação:
4 µg deste lote imunoprecipitaram Sp1 a partir de 500 µg de extrato nuclear de células HeLa.
OBSERVAÇÃO: Um lote anterior imunoprecipitou com sucesso a subunidade α-1 usando o Sistema de Imunoprecipitação Reversível Catch and Release v2.0 (Catálogo n.º 17-500). Consulte o manual para obter mais informações e o protocolo: www.millipore.com
Cromatografia na imunoprecipitação:
Relatado por um laboratório independente.
Imunofluorescência:
Relatado por um laboratório independente.
Ensaio de mudança de mobilidade eletroforética (EMSA):
1 µL de um lote anterior deste anticorpo foi relatado por um laboratório independente como capaz de causar supershift em complexos de DNA contendo Sp1 recombinante e Sp1 endógeno de células HeLa em EMSA.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Use anticorpo anti-Sp1 (Anticorpo Policlonal de Coelho) validado em ChIP, EMSA, IF, IP, WB para detectar Sp1 também conhecido como fator de transcrição Sp1, proteína de especificidade 1.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de HeLa.
Análise de Western Blot:
uma diluição de 1:500 deste lote detectou SP1 em 10 μg de lisado de HeLa.
Descrição-alvo
Varia
Ligação
Substitui: MABE550
forma física
Formato: Purificado
IgG policlonal purificado de coelho em tampão contendo tampão fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, 0,07% de azida sódica e glicerol 30%.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: N.º de catálogo 12-309, extrato nuclear de células HeLa. Adicione um volume igual de tampão de amostra de redução de Laemmli a 10 μL de extrato e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 μg de extrato reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Deletion hotspots in AMACR promoter CpG island are cis-regulatory elements controlling the gene expression in the colon.
Zhang, X; Leav, I; Revelo, MP; Deka, R; Medvedovic, M; Jiang, Z; Ho, SM
PLoS Genetics null
Yong Wang et al.
Clinical epigenetics, 8, 62-62 (2016-05-28)
Ultraviolet-B (UVB) exposure attributes to the formation of age-related nuclear cataract (ARNC), which is mediated with DNA damage. DNA damage, an important factor for pathogenesis of ARNC, is induced by UVB, and is generally resolved by the nucleotide excision repair
Constitutive expression of the brg1 gene requires GC-boxes near to the transcriptional start site.
Itoh T, Miyake K, Yamaguchi T, Tsuge M, Kaneoka H, Iijima S
Journal of Biochemistry null
DHT selectively reverses Smad3-mediated/TGF-beta-induced responses through transcriptional down-regulation of Smad3 in prostate epithelial cells.
Song, K; Wang, H; Krebs, TL; Wang, B; Kelley, TJ; Danielpour, D
Molecular Endocrinology null
Sheau-Chung Tang et al.
Cancer, 117(14), 3209-3221 (2011-01-20)
Glutathione S-transferases M2 (GST-M2) is a detoxifying enzyme. Low expression levels of GST-M2 have been detected in lung cancer cells. However, little is known about the regulation of GST-M2 in lung cancer cells. In this study, the authors investigated the