25102
Ammonium citrate dibasic
puriss., ≥98%
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.8 (vs air)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥98%
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
chave InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?