238562
IGEPAL® CA-210
average Mn ~294
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (2) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (2) octylphenyl ether, branched
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
peso molecular
average Mn ~294
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)