Documentos Principais
22128
Sigma-Aldrich
Cefotaxima
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Cefotaxim
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N5NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
477.45
Beilstein:
5711411
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Impurezas
≤5% water
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
chave InChI
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrição geral
Chemical structure: ß-lactam
Ações bioquímicas/fisiológicas
A cefotaxima inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se às proteínas de ligação à penicilina (PBP), o que inibe a etapa final de transpeptidação da síntese de peptidoglicano nas paredes celulares bacterianas. Como resultado, a bactéria sofre lise devido às enzimas autolíticas da parede celular.
Modo de ação: Inibe a síntese da parede celular bacteriana.
Outras notas
Antibiótico cefalosporina de terceira geração de amplo espectro.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Laetitia Betelli et al.
Talanta, 184, 210-218 (2018-04-21)
The accurate identification of β-lactamases produced by Enterobacteriaceae is a major challenge in clinical laboratories in order to optimize antimicrobial treatment and patient care. We describe here a rapid voltammetric-based method to detect and to discriminate β-lactamase activity in Enterobacteriaceae
Carola E H Rosenkilde et al.
Nature communications, 10(1), 618-618 (2019-02-08)
Antibiotic resistance is a major challenge to global public health. Discovery of new antibiotics is slow and to ensure proper treatment of bacterial infections new strategies are needed. One way to curb the development of antibiotic resistance is to design