21059
Calcium ion solution for ISE
0.1 M Ca, for ion-selective electrodes, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Sinônimo(s):
Calcium chloride solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
0.1 M Ca
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?