208027
Calcium hydride
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
95% (gas-volumetric)
forma
powder, chunks or granules
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
816 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
chave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?