206865
Primuline
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
Direct Yellow 59, Primuline Yellow
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
Dye content, 50%
pf
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
chave InChI
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE PROMOTES LIPID DROPLET BIOSYNTHESIS
AND STABILITY IN TISSUE CULTURE AND IN VIVO.