Documentos Principais
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
Sinônimo(s):
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 653,00
500 ML
R$ 3.179,00
R$ 653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 653,00
500 ML
R$ 3.179,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
126 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
chave InChI
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Armazenamento e estabilidade
May form peroxides
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
234.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)