199753
Toluidine Red
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
Pigment Red 3
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, 70%
pf
270-272 °C (lit.)
λmax
398 nm
507 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H13N3O3/c1-11-6-8-14(15(10-11)20(22)23)18-19-17-13-5-3-2-4-12(13)7-9-16(17)21/h2-10,21H,1H3/b19-18+
chave InChI
ZLFVRXUOSPRRKQ-VHEBQXMUSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?