43207
Sudan Orange G
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
143-146 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
chave InChI
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.