Documentos Principais
199540
Sigma-Aldrich
Ethyl eosin
certified by the BSC
Sinônimo(s):
Eosin alcohol soluble, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Solvent Red 45
Selecione um tamanho
5 G
R$ 454,00
25 G
R$ 1.559,00
R$ 454,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 454,00
25 G
R$ 1.559,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H11Br4KO5
Número CAS:
Peso molecular:
714.03
Número do índice de cores:
45386
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 454,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Agency
certified by the BSC
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, 95%
λmax
532 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
Adequação
Certified for use in the Stoval and Black method for demonstrating Negri bodies in the central nervous system of rabid animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)