Documentos Principais
181412
Supelco
Poly(butyl acrylate) solution
25 wt. % in toluene, analytical standard, average Mw 60,000 (Typical), average Mn 20,000 (Typical)
About This Item
Fórmula linear:
(C7H12O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.2 (37 °C, vs air)
temperatura de autoignição
997 °F
peso molecular
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
composição
solids, 25-30 wt. %
concentração
25 wt. % in toluene
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
temperatura de transição
Tg -49 °C
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Unit weight does not include weight of solvent.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)