Documentos Principais
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Sinônimo(s):
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
About This Item
Fórmula linear:
(C7H12O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
1.2 (37 °C, vs air)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
peso molecular
average Mw ~99,000 by GPC
composição
solids, 25-30 wt. %
concentração
in toluene
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
temperatura de transição
Tg -49 °C
densidade
1.087 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Unit weight does not include weight of solvent.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)