Documentos Principais
178268
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Sinônimo(s):
PAR monosodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
λmax
411 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
chave InChI
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
Descrição geral
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Aplicação
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)