17186
PM Indicator Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Penicillin in Milk Indicator Agar
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
bromocresol purple, 0.06 g/L
casein enzymic hydrolysate, 1.7 g/L
dextrose, 5.25 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
papaic digest of soyabean meal, 0.3 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
polysorbate 80, 1 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
veterinary
microbiology
adequação
selective and differential for Bacillus spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)