17104
Cloreto de dodeciltrimetilamônio
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Sinônimo(s):
DTAC
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥98.0% anhydrous basis (AT)
forma
solid
peso molecular
263.89 g/mol
pf
37 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?