16658
X-GalNAc
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, X-Galactosaminide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
pf
≥220 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
adequação
suitable for β-galactosidase test
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
chave InChI
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Princípio
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?