Documentos Principais
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
Sinônimo(s):
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16ClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
329.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Descrição geral
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
Informações legais
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3