15997
Brewer Agar
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Anerobic Agar according to Brewer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 12.6 g/L
casein peptone, 10 g/L
L-cystine, 0.4 g/L
D(+)-glucose, 10 g/L
methylene blue, 0.002 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium formaldehyde sulfoxylate, 1 g/L
sodium thioglycolate, 2 g/L
soy peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)