15727
Etanol
Laboratory Reagent, absolute, ≥99.5% (vol.)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
Laboratory Reagent
absolute
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (vol.)
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
Impurezas
≤0.005% acidity (as CH3COOH)
≤0.5% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente