Key Documents
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
271.33
Beilstein:
1388299
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
71-76 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)