Documentos Principais
711586
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)phenol
≥97%
Sinônimo(s):
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
970951
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97%
Formulário
crystals
pf
89-94 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
chave InChI
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)