Documentos Principais
523119
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)benzaldehyde
90%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.528,00
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.528,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.633 (lit.)
p.e.
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
thioether
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)