Documentos Principais
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 158,00
R$ 158,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 158,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 158,00
Check Cart for Availability
pf
2040 °C
Descrição geral
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)