14239
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Oxoisophorone, Ketoisophorone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.489-1.493
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
chave InChI
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)