Documentos Principais
121495
Sigma-Aldrich
Rhodanile Blue
A complex of Nile Blue and Rhodamine B., Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H48ClN5O3
Peso molecular:
778.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, 75%
λmax
552 nm
630 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N/C(=O)c4ccccc4C5=C6C=C\C(C=C6Oc7cc(ccc57)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC)\c8ccccc38
chave InChI
UYQVPCFMVWEDCA-HAIIBULWSA-M
Aplicação
Biological stain
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L Kass
Archives of pathology & laboratory medicine, 109(4), 320-324 (1985-04-01)
Using the oxazine dye rhodanile blue, large typical megakaryocytes and small megakaryocytes (micromegakaryocytes) from the bone marrows of normal persons, and from patients with a variety of preleukemic disorders, acute lymphoblastic and nonlymphoblastic leukemia, chronic granulocytic leukemia, and idiopathic thrombocytopenic
Manabu Kawada et al.
Anticancer research, 24(3a), 1561-1568 (2004-07-28)
Stromal cells play an important role in regulating epithelial malignancies through diffusible factors and adhesion. Modulation of the tumor-stromal cell interaction is an attractive target for new antitumor strategies. To screen for a modulator of the interaction, we have now