Key Documents
09996
Sigma-Aldrich
Zonyl® FS-300 fluorosurfactant
~40% solids in H2O
About This Item
Fórmula linear:
RfCH2CH2O(CH2CH2O)xH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
descrição
non-ionic
concentração
~40% solids in H2O
densidade
1.10 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Informações legais
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)