09651
1-Clorobutano
biotech. grade, for protein sequence analysis, ≥99.8%
Sinônimo(s):
Cloreto de butila
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
biotech. grade
for protein sequence analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
10.1 %
Impurezas
≤0.01% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0003%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
p.e.
77-78 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
corresponds for Infrared spectrum
in accordance for sequence analysis test
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?