Documentos Principais
85278
Sigma-Aldrich
Mobile phase B for separation of amino acids on ABI® sequencers
Sinônimo(s):
Acetonitrile – 2-propanol mixture
Selecione um tamanho
1 L
R$ 1.210,00
2.5 L
R$ 2.658,00
R$ 1.210,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 1.210,00
2.5 L
R$ 2.658,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.210,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Formulário
liquid
densidade
0.78 g/mL at 20 °C
adequação
in accordance for sequence analysis test
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
chave InChI
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Componentes
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
Informações legais
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)