Documentos Principais
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Protocatechuic acid
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Número FEMA:
4430
Beilstein:
1448841
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número de Flavis:
08.133
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
pf
197-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)