777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Sinônimo(s):
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
Ensaio
95% anhydrous basis
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
0.957 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
164.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)