Documentos Principais
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H29NO5
Número CAS:
Peso molecular:
303.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO5/c1-5-6-7-8-12(17)9-15(20)21-13(10-14(18)19)11-16(2,3)4/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,13-/m1/s1
chave InChI
LUBMSOHGUAAXAM-CHWSQXEVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)