Documentos Principais
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 7.353,00
R$ 7.353,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 7.353,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
317.38 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 7.353,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Ensaio
≥93.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
chave InChI
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)