Documentos Principais
06756
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
chave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)