Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
chave InChI
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup