43708
Xanthan from Xanthomonas campestris
Sinônimo(s):
Xanthan gum from Xanthomonas campestris, Gum xanthan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Xanthomonas campestris
Nível de qualidade
forma
powder
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤15% loss on drying
cor
white to beige
viscosidade
25-70 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
adequação
conforms to structure for IR spectroscopy
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
chave InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1