Documentos Principais
05360590
Genistein
primary reference standard
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.596,00
R$ 1.596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.596,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
270.24
Beilstein:
263823
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
condição de armazenamento
under inert gas
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
chave InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Daidzein analytical standard
Supelco
16587
Daidzein