Documentos
04490590
Apigenin 7-O-glucuronide
primary reference standard
Sinônimo(s):
Apigenin 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O11
Número CAS:
Peso molecular:
446.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
chave InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Scutellarein ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S0327
Scutellarein
Luteolin 7-glucoside analytical standard
Supelco
49968
Luteolin 7-glucoside
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin