Documentos Principais
05295001
Hypericum perforatum extract
secondary reference standard
Sinônimo(s):
St. John´s wort extract
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.925,00
R$ 1.925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.925,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.925,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Hypericum perforatum L., herba extract (according to HMPC Monograph)
genus hypericum
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Hypericin (quantitative); Pseudohypericin (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)