Documentos
05183
Sigma-Aldrich
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥95.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)COOCH2C6H5 · HOSO2C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
351.42
Beilstein:
3586474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (T)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −5.0±0.5°, c = 3% in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
colorless to white
pf
112-116 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
chave InChI
NWOPHJSSBMABBD-QRPNPIFTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.