02393
Poli(etilenoglicol)
analytical standard
Sinônimo(s):
PEG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Componentes
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing three or four PEO/PEG standards of different molar masses. Molar masses range from ~250 to ~1,000,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
This kit contains sufficient material for at least 10 calibrations and includes an instruction manual and calibration curve with measurement conditions.
Suitable for calibrations in aqueous solutions, DMF and DMAc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?